Learn More
Julabo™ HighTech Heating Circulators
Julabo™ HighTech Heating Circulators features stainless steel bath tanks that are suitable for both internal and external temperature control.
Marca:  Julabo™ 9252526
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11974808
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • External temperature control in closed and open systems
  • ICC temperature control for high precision
  • VFD Comfort Display with simultaneous display of 3 temperature values
  • Integrated programmer with real time clock
  • Powerful pressure and suction pump, electronically adjustable
  • Automatic adjustment of pump capacity to fluid viscosity
  • RS232 interface for online communication
  • Integrated cooling coil
Specifica
Specifica
26 L
22 - 26L/min.
Heating Circulator
2 Barbed fittings for tubing 8 and 12mm I.D. (pump connections M16 x 1 female)
SE-26
61 x 36 x 47 cm
20 cm
230 V 50/60 Hz 12/13 A
Classification III (FL) according to DIN 12876-1
20°C to 300°C
3 kW
0.4 to 0.7 bar
±0.01°C
22 cm
27 kg