Learn More
Cytiva Perline magnetiche Ni His Mag Sepharose™
Le perle magnetiche Cytiva Lifescience™ His Mag Sepharose™ Ni sono ideate per la purificazione e lo screening efficiente e su scala ridotta di proteine marcate con istidina con provenienze diverse in quanto offrono elevata capacità di purificazione per piccoli volumi.
Marca: Cytiva 29104065
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.20000kg
Descrizione
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel. For higher throughput, larger numbers of samples can easily be screened in parallel on a robotic device.
- High-capacity small-scale purification of histidine-tagged proteins from different sources
- High purity and yield
- Easy parallel screening of histidine-tagged proteins with high repeatability
- Scalability dash (en) Simple capture of histidine-tagged proteins from small or large sample volumes (low microliter to milliliter scale)
Specifica
50 mg Histidine-tagged protein/mL medium | |
100 mL |
Sicurezza e movimentazione
- His Mag Sepharose Ni, 100 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 66.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 50% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.