Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
Marca: Cytiva 29321905
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 1.80000kg
Descrizione
- High-resolution SEC columns
- Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
Specifica
Size Exclusion Chromatography (SEC) | |
1 Ea. | |
3.2 mL | |
Superdex 200 Increase |
2 MPa | |
Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol | |
16 x 400 mm | |
Column |
Sicurezza e movimentazione
- Superdex 200 Increase HiScale 16/40
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol