Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
Marca: Cytiva 29321906
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 2.70000kg
Descrizione
- High-resolution SEC columns
- Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
Specifica
Size Exclusion Chromatography (SEC) | |
1 Ea. | |
8.5 mL | |
Superdex 200 Increase |
2 MPa | |
Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol | |
26 x 400 mm | |
Column |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.