missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 639.00€
Specifica
| Antigene | Histone Deacetylase 2/HDAC2 |
|---|---|
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18632887
|
Novus Biologicals
NBP2-41285-0.025mg |
0.025 mg |
227.00€
0.03mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18190649
|
Novus Biologicals
NBP2-41285 |
0.1 mg |
639.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Polyclonal specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.Specifica
| Histone Deacetylase 2/HDAC2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1 | |
| HDAC2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 52 kDa |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Histone Deacetylases, Stem Cell Markers | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 3066 | |
| Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human HDAC2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of HDAC2. Amino Acid Squence: KKARIEEDKKETEDKKTD | |
| Primary | |
| At least two isoforms of HDAC2 are known to exist; this antibody will detect both isoforms. HDAC2 antibody is predicted to not cross-react with other members of the HDAC family. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto