Learn More
Histone H1 Mouse, Clone: r1415-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3005-MSM7-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15930158
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Histone H1
Nuclear
r1415-1
Unconjugated
NP_005309
Mouse
∽30kDa
Protein A/G Purified
RUO
3005
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
H1
Nuclei of human leukemia biopsy cells
HeLa, A-431, LNCap or Jurkat cells. Breast carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.