Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl FF Columns
Prepacked columns for convenient and fast separations
238.00€ - 505.00€
Specifica
Product Type | HiTrap Butyl FF |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For Screening of Selectivity, Binding and Elution Conditions, as Well as Small Scale Purifications |
Altezza (sistema imperiale) | 0.984 in. |
Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
Tipo di legante | Butyl |
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Diametro (sistema metrico) interno | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Diametro (sistema metrico) interno | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10054244
|
Cytiva
17-1357-01 |
1 mL | 7 mm | 5 x 1 mL | < 1 mL/min |
238.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11525035
|
Cytiva
17-5197-01 |
5 mL | 16 mm | 5 x 5 mL | < 5 mL/min |
505.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
- Available in 1mL and 5mL sizes
- High flowrates and high capacities
- Easy scale-up achieved by connecting columns in series
- Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
Specifica
HiTrap Butyl FF | |
0.984 in. | |
Butyl | |
Butyl Sepharose 4 Fast Flow | |
45 to 165 μm | |
4% Cross-linked Agarose |
For Screening of Selectivity, Binding and Elution Conditions, as Well as Small Scale Purifications | |
25 mm | |
Polypropylene | |
5 bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 to 13 | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol |