Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Butyl HP
Colonne preimpaccate per separazioni pratiche e rapide. Le colonne Cytiva HiTrapTM Butyl HP sono utilizzate per la purificazione di proteine su scala ridotta e lo screening di condizioni di legame ed eluizione.
256.00€ - 533.00€
Specifica
Product Type | Colonna HiTrap Butyl HP |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Siringa, pompa singola da laboratorio o sistema cromatografico, purificazione di proteine su scala ridotta e screening di condizioni di legame ed eluizione |
Altezza (sistema imperiale) | 1.181 in. |
Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
Tipo di legante | Butile |
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Diametro (sistema metrico) interno | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Diametro (sistema metrico) interno | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11570634
|
Cytiva
28-4110-05 |
5 ml | 16 mm | 5 x 5 ml | 5 ml/min. |
533.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10774547
|
Cytiva
28-4110-01 |
1 mL | 7 mm | 5 x 1 mL | < 1 mL/min |
256.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Design flessibile, da usare con siringhe, pompe di laboratorio o sistemi cromatografici
- Disponibili in misure da 1 ml e 5 ml
- Portate e capacità elevate
- Facile scalabilità collegando in serie le colonne
- Portate massime: 4 ml/min per colonne da 1 ml e 20 ml/min per colonne da 5 ml
Specifica
Colonna HiTrap Butyl HP | |
1.181 in. | |
Butile | |
Butyl Sepharose | |
Da 24 a 44 μm | |
Agarosio reticolato |
Siringa, pompa singola da laboratorio o sistema cromatografico, purificazione di proteine su scala ridotta e screening di condizioni di legame ed eluizione | |
30 mm | |
Polipropilene | |
5 bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
Da 3 a 13 | |
Da 4° a 30 °C |