Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ IMAC
For optimizing purification of histidine-tagged proteins when Ni +2 is not the best choice of metal ion
Marca: Cytiva 17-0920-05
Dettagli aggiuntivi : CAS : 79-06-1 Peso : 0.13200kg
Descrizione
- Conveniently charge with your metal of choice
- Can be used with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system
- Available prepacked with IMAC Sepharose™ High Performance (HP), with small bead size for high performance purification, or IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), with larger bead size for easy scaleup
- High binding capacity: ≥40mg histidine-taged protein/mL medium (protein/metal ion dependent)
- Stable in the presence of all commonly used buffers
- Available in 1mL and 5mL sizes
Specifica
5 mL | |
<4 mL/min. | |
Instructions, plus a variety of connecto rs for syringe, peristaltic pump and chromato graphy systems | |
Polypropylene | |
3 to 12 | |
HiTrap IMAC HP Column | |
5 x 5 mL |
0.62 in. | |
16 mm | |
Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system | |
42 psi | |
34 μm | |
4°C to 30°C | |
For optimizing purification of His-tagged Proteins |
Safety and Handling
- HiTrap IMAC HP, 5 ml, 5 x 5 ml
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.