Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ IMAC
For optimizing purification of histidine-tagged proteins when Ni +2 is not the best choice of metal ion
241.00€ - 813.00€
Specifica
Portata | <4 mL/min. |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system |
Materiale | Polypropylene |
Pressione max | 42 psi |
Intervallo di pH | 3 to 12 |
Includes: Istruzioni, oltre a una varietà di connettori per siringa, pompe peristaltiche e sistemi di cromatografia
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Quantità | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Quantità | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10535735
|
Cytiva
17-0920-03 |
0.27 in. | 5 x 1 mL | 34 μm |
241.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11514955
|
Cytiva
17-0920-05 |
0.62 in. | 5 x 5 mL | 34 μm |
813.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10697275
|
Cytiva
17-0921-02 |
0.27 in. | 5 x 1 mL | 90 μm |
252.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11758498
|
Cytiva
17-0921-04 |
0.62 in. | 5 x 5 ml | 90 μm |
650.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Caricate in modo pratico con un metallo a scelta
- Utilizzabili con siringhe, pompe peristaltiche o sistemi a cromatografia liquida
- Disponibili anche preimpaccate con IMAC Sepharose™ High Performance(HP), con biglie di piccole dimensioni per una purificazione ad alte prestazioni o con IMAC Sepharose 6 Fast Flow (FF), con biglie di dimensioni maggiori, in modo da facilitarne la scalabilità
- Elevata capacità legante: ≥terreno 40 mg di proteina marcata con istidina/ml (a seconda delle proteine/ioni metallici)
- Stabile in presenza di tutti i tamponi comunemente usati
- Disponibile in misure da 1 ml e 5 ml
Specifica
<4 mL/min. | |
Polypropylene | |
3 to 12 | |
For optimizing purification of His-tagged Proteins |
Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system | |
42 psi | |
4°C to 30°C |