Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyclonal antibodies, monoclonal antibodies (mAb), and antibody fragments are usually purified by affinity chromatography. Resins containing an immobilized ligand (e.g., protein A, protein G, or protein L) are used to capture antibodies and antibody fragments.
1050.00€ - 5400.00€
Specifica
Product Type | Antibody Purification Column |
---|---|
Stationary Phase | MabSelect SuRe LX |
Legante | Protein A |
Dimensione particelle | 85 μm |
Purification Target | Human IgG |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) del letto | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) del letto | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16437695
|
Cytiva
29268402 |
1 mL | 5/Pk. |
1050.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16417695
|
Cytiva
29130609 |
1 mL | 10/Pk. |
3315.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16427695
|
Cytiva
29157185 |
5 mL | 5/Pk. |
5400.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
- Reduces the risk of product contamination and carryover
- Improves performance and reduces overall costs
Specifica
Antibody Purification Column | |
Protein A | |
Human IgG |
MabSelect SuRe LX | |
85 μm | |
Purification of Human IgG |