Learn More
Cytiva HiTrap™ Protein L Prepacked Columns
For capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs
Marca: Cytiva 17-5478-51
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.09800kg
Descrizione
- Preimpaccate con terreno per cromatografia di affinità Capto L (resina)
- Le colonne in polipropilene possono essere collegate facilmente in serie per una maggiore produttività
- Screening semplice e sviluppo dei processi agevole
- Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
- Pressione massima: 5 bar
- Colonne da 1 e 5ml
Terreno BioProcess
- Ligando: proteina L ricombinante (E. coli), senza elementi di origine mammifera
- Matrice: di agarosio rigida e reticolata
- Dimensione media particelle: 85μm
- Range di esercizio stabilità pH: da 2 a 10
Colonne da 1ml
- Diam. int. colonna: 7mm
- Velocità del flusso: <500cm/h3
Colonne da 5ml
- Diam. int. colonna: 16mm
- Velocità del flusso: <500cm/h4
Specifica
Colonna HiTrap Protein L | |
0.27 in. | |
5 x 1 ml | |
20 mm | |
Polipropilene | |
5 bar | |
85 μm | |
Da 2 ° a 8 °C | |
Mezzo (resina) per cromatografia di affinità per l'acquisizione di anticorpi e frammenti di anticorpi quali frammenti Fab, scFv e dAb |
1 ml | |
7 mm | |
0.78 in. | |
<500 cm/ora | |
Proteina L ricombinante (E. coli), esente da proteine di mammifero | |
Da 2 a 10 | |
Agarosio altamente reticolato | |
Affinity Column |
Sicurezza e movimentazione
- HiTrap Protein L, 5 x 1 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol