Learn More
Cytiva HiTrap™ Protein L Prepacked Columns
For capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs
245.00€ - 3842.00€
Specifica
Product Type | Colonna HiTrap Protein L |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 0.78 in. |
Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
Portata | <500 cm/ora |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12671206
|
Cytiva
17-5478-15 |
0.62 in. | 1 x 5 ml |
942.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12684883
|
Cytiva
17-5478-55 |
0.62 in. | 5 x 5 ml |
3842.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12681206
|
Cytiva
17-5478-51 |
0.27 in. | 5 x 1 ml |
981.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15149945
|
Cytiva
29048665 |
0.27 in. | 1 x 1mL |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Preimpaccate con terreno per cromatografia di affinità Capto L (resina)
- Le colonne in polipropilene possono essere collegate facilmente in serie per una maggiore produttività
- Screening semplice e sviluppo dei processi agevole
- Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
- Pressione massima: 5 bar
- Colonne da 1 e 5ml
Terreno BioProcess
- Ligando: proteina L ricombinante (E. coli), senza elementi di origine mammifera
- Matrice: di agarosio rigida e reticolata
- Dimensione media particelle: 85μm
- Range di esercizio stabilità pH: da 2 a 10
Colonne da 1ml
- Diam. int. colonna: 7mm
- Velocità del flusso: <500cm/h3
Colonne da 5ml
- Diam. int. colonna: 16mm
- Velocità del flusso: <500cm/h4
Specifica
Colonna HiTrap Protein L | |
20 mm | |
Polipropilene | |
5 bar | |
85 μm | |
Da 2 ° a 8 °C | |
Mezzo (resina) per cromatografia di affinità per l'acquisizione di anticorpi e frammenti di anticorpi quali frammenti Fab, scFv e dAb |
0.78 in. | |
<500 cm/ora | |
Proteina L ricombinante (E. coli), esente da proteine di mammifero | |
Da 2 a 10 | |
Agarosio altamente reticolato | |
Affinity Column |