Learn More
HLA-DR Mouse, PE, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB86-PE-500Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952578
  • 1260.00€ / 500 tests
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HLA-DR
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
HLA-DRA
Protein A/G Purified
RUO
3122
IgG2a κ
Flow Cytometry
L243
PE
NP_061984
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.