Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Marca:  Hoefer™ SE211A-R-1.5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 12004657
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Tipo leggero
  • Praticamente infrangibile
Specifica
Specifica
SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertical Electrophoresis System
PTFE
0.05 in.
120μL/ mm
6.8 cm
1.3 cm
Comb
1 Prep, 1 Reference
0.15 cm
2.6 in.
0.51 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers