Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marke:  Hoefer™ SUB13-C1-24
Additional Details : Peso : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12615746
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3 to 9.5 mm Well Width
  • 13 min., 85 max. μL Sample Volume
Spezifikation
Spezifikation
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
24
0.1 cm
0.11 in.
0.19 in.
Comb
0.03 in.
13 μL
0.3 cm
0.5 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote