Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB13-C2-24
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12675746
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3 to 9.5 mm Well Width
  • 13 min., 85 max. μL Sample Volume
Specifica
Specifica
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
24
0.2 cm
0.11 in.
0.19 in.
Comb
0.07 in.
25 μL
0.3 cm
0.5 cm