Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Combs
Accessories for SUB13 Midi Submarine
Brand:  Hoefer™ SUB13-C1-16
Additional Details : Peso : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 12695736
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Description
Description
  • Ranges from 10, 12, 16, 20, 24 and 28 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3 to 9.5 mm Well Width
  • 13 min., 85 max. μL Sample Volume
Specifications
Specifications
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
16
0.1 cm
0.21 in.
0.19 in.
Comb
0.03 in.
25 μL
0.55 cm
0.5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers