Learn More
Hoefer™ SUB15 Standard Submarine Combs
Accessori per unità sottomarina standard SUB15
Marca: Hoefer™ SUB15-C2-20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Ranges from 10, 16, 20, 25 and 30 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 2.5 to 12.8 mm Well Width
- Min. 12, max. 128 μL Sample Volume
Specifica
Unità sottomarina standard SUB15 | |
20 | |
0.2 cm | |
0.23 in. | |
0.19 in. |
Pettine | |
0.07 in. | |
58 μl | |
0.59 cm | |
0.5 cm |