Learn More
Hoefer™ SUB15 Standard Submarine Combs
Accessori per unità sottomarina standard SUB15
Marca: Hoefer™ SUB15-C2-25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
0.5 cm | |
Pettine | |
0.2 cm | |
0.35 cm |
Unità sottomarina standard SUB15 | |
25 | |
34 μl |