Learn More
Hoefer™ SUB20 Maxi-Standard and SUB20C Maxi-Cooled Submarine Combs
Accessories for SUB20 Maxi-Standard and SUB20C Maxi-Cooled Submarines
Marca:  Hoefer™ SUB20-C1-20MC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12625776
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Ranges from 16, 20, 28 and 40 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3, 5, 7 and 8.5 mm Well Width
  • Min. 13, max. 75 μL Sample Volume
Specifica
Specifica
SUB20 Maxi Standard and SUB20C Maxi Cooled Submarine
20
0.1 cm
0.27 in.
0.19 in.
Comb
0.03 in.
30 μL
0.7 cm
0.5 cm