Learn More
Hoefer™ SUB20 Maxi-Standard and SUB20C Maxi-Cooled Submarine Combs
Accessories for SUB20 Maxi-Standard and SUB20C Maxi-Cooled Submarines
84.90€ - 88.55€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB20 Maxi Standard and SUB20C Maxi Cooled Submarine |
---|---|
Tipo | Comb |
Profondità (sistema imperiale) vasca | 0.19 in. |
Profondità (sistema metrico) vasca | 0.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | N. di pozzetti | Larghezza (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | N. di pozzetti | Larghezza (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12675766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-16 |
0.05 in. | 0.15 cm | 16 | 0.85 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12685766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-20MC |
0.05 in. | 0.15 cm | 20 | 0.7 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12695766
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-28 |
0.05 in. | 0.15 cm | 28 | 0.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12605776
|
Hoefer™
SUB20-C1.5-40MC |
0.05 in. | 0.15 cm | 40 | 0.3 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12615776
|
Hoefer™
SUB20-C1-16 |
0.03 in. | 0.1 cm | 16 | 0.85 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12625776
|
Hoefer™
SUB20-C1-20MC |
0.03 in. | 0.1 cm | 20 | 0.7 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12635776
|
Hoefer™
SUB20-C1-28 |
0.03 in. | 0.1 cm | 28 | 0.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12645776
|
Hoefer™
SUB20-C1-40MC |
0.03 in. | 0.1 cm | 40 | 0.3 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12655776
|
Hoefer™
SUB20-C2-16 |
0.07 in. | 0.2 cm | 20 | 0.85 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12665776
|
Hoefer™
SUB20-C2-20MC |
0.07 in. | 0.2 cm | 20 | 0.7 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12675776
|
Hoefer™
SUB20-C2-28 |
0.07 in. | 0.2 cm | 28 | 0.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12685776
|
Hoefer™
SUB20-C2-40MC |
0.07 in. | 0.2 cm | 40 | 0.3 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Ranges from 16, 20, 28 and 40 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 3, 5, 7 and 8.5 mm Well Width
- Min. 13, max. 75 μL Sample Volume
Specifica
SUB20 Maxi Standard and SUB20C Maxi Cooled Submarine | |
Comb | |
0.19 in. | |
0.5 cm |