Learn More
DWK Life Sciences Holding Device for Reaction Vessels, from chrome-nickel steel
The holding device is attached to a tripod linkage and serves to suspend and hold reaction vessels within the fume hood.
895.00€ - 935.00€
Specifica
Materiale Chrome-Nickel Steel
Da utilizzare con (applicazione) Holder for lids and reaction vessels; Mounting
N. per confezione 1/Pk.
Autoclavabile No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10675401
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
290735701
DN 150
935.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10665401
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
290734602
DN 100
895.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Reaction vessels can be operated and tempered in various ways. To prevent the reaction apparatus from moving during the test, the reaction vessel should ideally be suspended from a tripod linkage by means of a holding device. Cooling and heating media can thus be fed flexibly from below to the reaction vessel and removed again.
  • For fixed suspension of the lid and the reaction vessel on a tripod rod
Specifica
Specifica
Chrome-Nickel Steel
Holder for lids and reaction vessels; Mounting
1/Pk.