Learn More
Honeywell™ Mont-Blanc S3 Safety Shoes
Marca:  Honeywell™ 6233215-38/7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11837000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
For food services, pharmaceutical and medical use
38
Double density Polyurethane
Metallic
Safety Shoe
White
Leather
Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane
Slip-on safety
Impact, splash, slip-resistant