Learn More
Honeywell™ Pro'Clean S2 Shoes
71.18€ - 99.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345: 2011, SRC Certified |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | For professional use such as catering, industrial cleaning, laboratory, medical and pharmaceutical |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Removable, anti-static insole |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15239503
|
Honeywell™
6246127-36/7 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15229503
|
Honeywell™
6246127-35/7 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15249503
|
Honeywell™
6246127-38/7 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15289503
|
Honeywell™
6246127-41/7 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15269503
|
Honeywell™
6246127-39/7 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15219513
|
Honeywell™
6246127-44/7 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
EN ISO 20345: 2011, SRC Certified | |
For professional use such as catering, industrial cleaning, laboratory, medical and pharmaceutical | |
Removable, anti-static insole | |
Spacium non-metallic | |
Yes |
White | |
Microfiber | |
Double density Polyurethane | |
Abrasion, fuel oil and grease | |
Shoes |