Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems available.
15412.20€ - 28794.60€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni esterne (L x P x A) | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni esterne (L x P x A) | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15581012
|
Nabertherm™
001484410 |
470 x 480 x 640 mm | 1600°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15591012
|
Nabertherm™
001484430 |
620 x 550 x 640 mm | 1600°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15501022
|
Nabertherm™
001484450 |
920 x 550 x 640 mm | 1600°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15511022
|
Nabertherm™
001484510 |
470 x 480 x 640 mm | 1700°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15521022
|
Nabertherm™
001484550 |
920 x 550 x 640 mm | 1700°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15531022
|
Nabertherm™
001484610 |
470 x 480 x 640 mm | 1800°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15551022
|
Nabertherm™
001484650 |
920 x 550 x 640 mm | 1800°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Use: horizontal
- Electrical connection: 3-phase
Specifica
P470 |