Learn More
Horst™ Bande del calore
Marca:  Horst™ SQ00002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Codice prodotto. 11982016
  • 439.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1.5m
1.5 m
230V Voltage
Hotband
1.5m
230 V
80w