Learn More
Abnova™ HotTaq DNA Polymerase
HotTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
Marca:  Abnova™ D0011.1000Units
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16092545
  • dietro preventivo / 1000 unità
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • The enzyme has been proved not having the 3′ - 5′exonuclease activity.
  • Prior the first PCR step the HotTaq DNA polymerase should be activated by 15 minute incubation at 95-97°C.
Specifica
Specifica
Store at -20°C Guaranteed stable for 6 months when properly stored
Standard PCR
20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0.5% Nonidet P40, 0.5% Tween 20 and 50% glycerol
1000 units
10 units/μL