missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17780-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897754

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.
Specifica

Specifica

HOXD4
Polyclonal
Unconjugated
HOXD4
HHO.C13, homeobox D4, Homeobox protein HHO.C13, Homeobox protein Hox 4B, Homeobox protein Hox 5.1, Homeobox protein Hox D4, Hox 4.2, HOX 5.1, HOX4, HOX4B, HOXD4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3233
-20°C
Liquid
Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P09016
HOXD4
HOXD4 Fusion Protein Ag11134
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali