Learn More
HP Rotaflo™, Stopcock Spare Parts - Replacement Keys
Replacement keys for stopcock
Marca:  Quickfit HP6K
97.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Codice prodotto. 12018743
  • 103.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Available in 3mm and 6mm bore sizes
Specifica
Specifica
Stopcock Key
6 mm
HP Rotaflo™ stopcock