Learn More
Invitrogen™ Human CD96 His-tag, Recombinant Protein
HEK293 cells Recombinant Protein
888.00€
Specifica
Numero di accesso P40200
Da utilizzare con (applicazione) Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Formulazione PBS with 0.02% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
ID gene (immissione) 10225
Nome Human CD96 His-tag
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Alias gene Nome Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Alias gene Nome Prezzo Quantità e disponibilità  
17134263
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Invitrogen™
A42595
5 x 50 μg 1700109I12Rik; CD96; CD96 antigen; CD96 molecule; cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; t cell-activated increased late expression protein; TACTILE; T-cell surface protein tactile Human CD96 His-tag Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD96 is a cell adhesion receptor also known as TACTILE. A member of the Ig superfamily, CD96 is a single pass transmembrane protein consisting of three extracellular Ig-like domains and a proline/serine/threonine rich region. CD96 is expressed on resident monocytes and T cells at all developmental stages (including gamma-delta T cells, thymocytes, and NK cells). In the mouse, this receptor is not expressed on B cells. Unlike in humans, mouse CD96 does not exist as alternative splice variants. Reports indicate that CD96 binds CD155/poliovirus receptor and Nectin-1 to mediate NK cell adhesion to target cells and cytotoxicity.
Specifica
Specifica
P40200
PBS with 0.02% Tween 80, 5% mannitol, 5% trehalose and no preservative; pH 7.4
Human CD96 His-tag
-20°C
<1 EU/μg
Cd96
Unconjugated
Lyophilized
Control, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
10225
HEK293 cells
RUO
1700109I12Rik; CD96; CD96 antigen; CD96 molecule; cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; t cell-activated increased late expression protein; TACTILE; T-cell surface protein tactile
Human
Recombinant
≥ 85%