missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human LAP (TGF-beta 1) Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications
250.00€ - 2510.00€
Specifica
| Antigene | LAP (TGF-beta 1) |
|---|---|
| Clone | 27235 |
| Diluizione | Neutralization 1-5 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL |
| Applicazioni | Neutralization, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18797099
![]() |
R&D Systems
MAB246-SP |
25 μg |
250.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18744259
![]() |
R&D Systems
MAB246-100 |
100 μg |
633.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18753269
![]() |
R&D Systems
MAB246-500 |
500 μg |
2510.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
LAP (TGF-beta 1) Monoclonal specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for Neutralization, Immunocytochemistry.Specifica
| LAP (TGF-beta 1) | |
| Neutralization 1-5 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CED, DPD1, LAP, LAP (TGFbeta 1), TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
| TGFB1 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 27235 | |
| Neutralization, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| 7040 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human LAP (TGF-beta 1) | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human LAP in direct ELISAs and Western blots. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto