missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAGI3 Partial ORF (NP_066016, 966 a.a. - 1064 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00260425-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16152667

  • 335.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: HGPPSGTNSARQSPALQHRPMGQSQANHIPGDRSALEGEIGKDVSTSYRHSWSDHKHLAQPDTAVISVVGSRHNQNLGCYPVELERGPRGFGFSLRGGK
Specifica

Specifica

NP_066016
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HGPPSGTNSARQSPALQHRPMGQSQANHIPGDRSALEGEIGKDVSTSYRHSWSDHKHLAQPDTAVISVVGSRHNQNLGCYPVELERGPRGFGFSLRGGK
RUO
MAGI3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
260425
MAGI3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAGI-3/MGC163281/RP4-730K3.1/dJ730K3.2
MAGI3
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali