Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, V450, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB22-V450-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15931688
  • 351.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
Violet Fluor 450 (V450)
Rat
100 μg
Primary
IgG2b κ