Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, V450, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 351.00€
Specifica
Antigene | Human/Mouse CD11b |
---|---|
Clone | M1/70 |
Concentrazione | 0.2mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941688
|
EnquireBio
QAB22-V450-25UG |
25 μg |
162.00€
25µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931688
|
EnquireBio
QAB22-V450-100UG |
100 μg |
351.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Human/Mouse CD11b | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
M1/70 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |