Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, V450, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB39-V450-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15901948
  • 162.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD44
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
Protein A/G Purified
RUO
12505
IgG2b κ
Flow Cytometry
IM7
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001034239
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.