Learn More
Abnova™ Human PGBD1 Partial ORF (NP_115896.1, 241 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_115896.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 84547
Peso molecolare 37.84kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160787
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084547-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16150787
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084547-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The piggyBac family of proteins, found in diverse animals, are transposases related to the transposase of the canonical piggyBac transposon from the moth, Trichoplusia ni. This family also includes genes in several genomes, including human, that appear to have been derived from the piggyBac transposons. This gene belongs to the subfamily of piggyBac transposable element derived (PGBD) genes. The PGBD proteins appear to be novel, with no obvious relationship to other transposases, or other known protein families. This gene product is specifically expressed in the brain, however, its exact function is not known. [provided by RefSeq]
Sequence: NLCGNSAQETVMSLSPMTEEIVTKDRLFKAKQETSEEMEQSGEASGKPNRECAPQIPCSTPIATERTVAHLNTLKDRHPGDLWARMHISSLEYAAGDITRKGRKKDKARV
Specifica
Specifica
NP_115896.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HUCEP-4/SCAND4/dJ874C20.4
PGBD1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84547
PGBD1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NLCGNSAQETVMSLSPMTEEIVTKDRLFKAKQETSEEMEQSGEASGKPNRECAPQIPCSTPIATERTVAHLNTLKDRHPGDLWARMHISSLEYAAGDITRKGRKKDKARV
RUO
PGBD1
Wheat Germ (in vitro)