Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media
226.00€
Specifica
Content And Storage | Store at 2° to 8°C away from light |
---|---|
Tipo di cellula | Mesenchymal Stem Cells |
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile-filtered |
Quantità | 450 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10763004
|
Cytiva
SH30886.02 |
Adipogenic Differentiation Medium, Replacement |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Research mesenchymal stem cells with HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media.
Specifica
Store at 2° to 8°C away from light | |
Liquid | |
450 mL |
Mesenchymal Stem Cells | |
Sterile-filtered |