Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Media
96.05€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | CDM4MAb Liquid Medium |
Sterilization Method | 0.2 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10771484
|
Cytiva
SH30802.02 |
Without L-Glutamine | 1000 mL bottle |
96.05€
1000mL |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Increase process yields for the manufacture of monoclonal antibodies for therapeutic use with HyClone™ CDM4MAb™ Media, a chemically-defined media containing no animal derived components.
Specifica
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
CDM4MAb Liquid Medium | |
0.2 μm Sterile-filtered |