Learn More
Corning™ Stripettor™ Ultra Pipet Controller Accessory, Hydrophobic PTFE Filters
Extreme chemical resistance of PTFE membranes makes them very useful for filtering solvents or other aggressive chemicals for which other membranes are unsuitable.
43.86€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Tipo | Hydrophobic PTFE Filter |
Tipo di filtro | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stripettor™ Ultra Pipet Controller |
Quantità | 5/Pk. |
Allerta:
Because of their hydrophobicity, PTFE membranes must be prewetted with a solvent, such as ethanol, before aqueous solutions can be filtered.
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15809646
|
Corning™
4991 |
0.2 μm |
43.86€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16574810
|
Corning™
4992 |
0.45 μm |
43.86€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
These filters are use in the Corning™ StripettorTM Ultra Pipet Controller.
Specifica
White | |
Polytetrafluorethylene (PTFE) | |
5/Pk. |
Hydrophobic PTFE Filter | |
Stripettor™ Ultra Pipet Controller |