Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX2004704
1542.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10654552
  • 1655.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
The Hydrosol filter holder replacement PartsXX2004704 Funnel and Locking Ring Assembly, stainless steelXX2004702 Base with Screen, gasket and supportXX20047RK Replacement Parts Kit for Hydrosol Filter Holder
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Funnel and Locking Ring Assembly
Stainless Steel
Funnel and Locking Ring Assembly
114 mm
Clear
47 mm hydrosol vacuum filter
Non-sterile
650 mL