Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
476.00€ - 1655.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 47 mm hydrosol vacuum filter |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10111541
|
Merck
XX20047RK |
Replacement Parts Kit |
476.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10654552
|
Merck
XX2004704 |
Funnel and Locking Ring Assembly |
1655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10450103
|
Merck
XX2004702 |
Stainless steel base and filter screen, silicone stopper, PTFE gasket |
1115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
The Hydrosol filter holder replacement PartsXX2004704 Funnel and Locking Ring Assembly, stainless steelXX2004702 Base with Screen, gasket and supportXX20047RK Replacement Parts Kit for Hydrosol Filter HolderSpecifica
Not Autoclavable | |
47 mm hydrosol vacuum filter | |
Non-sterile |