Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche
Marca: Ansell™ 11100070
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35550kg
Descrizione
guanti HyFlex™ 11-100 sono stati appositamente studiati per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di scarica elettrostatica.
- Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole.
- Ansell è l’unica azienda a fornire una versione rivestita di schiuma di nitrile. I guanti HyFlex™ 11-100 con schiuma di nitrile garantiscono superfici pulite e incontaminate.
Specifica
Conductive fiber, Nylon | |
Category II | |
Knitwrist | |
Nitrile Rubber | |
ISO Cut Level A | |
Conductive Fiber, Nylon | |
Contolled-environment rooms | |
Nylon | |
Mechanical Protection Gloves, Special Purpose, Light Duty | |
Non-sterile | |
1.09 mm | |
Gray | |
Gray | |
Knit Lining | |
Polybag/cardboard box | |
Level 1 | |
Hyflex 11 series | |
207 x 80 mm | |
15.88 g |
EN388:2016/2131A | |
Palm coated | |
Outstanding comfort and product protection from ESD | |
Gray | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Yes | |
Powder Free | |
7 | |
11-100 | |
Mechanical Protection | |
Knitwrist | |
Conductive fiber, Nylon | |
11-100 | |
Palm coated, Ansell GRIP Technology | |
2131A | |
Level 3 | |
220 mm |