Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche
56.90€ - 97.55€
Specifica
Classificazione | Category II |
---|---|
Area rivestita | Palm coated |
Monouso | Reusable |
Latex Free | Yes |
Powdered | Powder Free |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049881
|
Ansell™
11100060 |
6 |
97.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16059881
|
Ansell™
11100070 |
7 |
97.55€
12 paia |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610109
|
Ansell™
11100070 |
7 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15600109
|
Ansell™
11100060 |
6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
guanti HyFlex™ 11-100 sono stati appositamente studiati per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di scarica elettrostatica.
- Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole.
- Ansell è l’unica azienda a fornire una versione rivestita di schiuma di nitrile. I guanti HyFlex™ 11-100 con schiuma di nitrile garantiscono superfici pulite e incontaminate.
Specifica
Category II | |
Reusable | |
Powder Free | |
Knitwrist | |
Polybag/cardboard box | |
Hyflex 11 series |
Palm coated | |
Yes | |
Non-sterile | |
Knit Lining | |
Level 1 |