Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche
Marca: Ansell™ 11100060
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.75000kg
Descrizione
guanti HyFlex™ 11-100 sono stati appositamente studiati per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di scarica elettrostatica.
- Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole.
- Ansell è l’unica azienda a fornire una versione rivestita di schiuma di nitrile. I guanti HyFlex™ 11-100 con schiuma di nitrile garantiscono superfici pulite e incontaminate.
Specifica
Nylon | |
Category II | |
Automatic Knit Liner | |
Polyurethane (DMF) | |
Level A | |
Nylon | |
Powder Free | |
6 | |
Hyflex 11-600 | |
Mechanical protection | |
Knitwrist | |
Nylon | |
11-600 | |
Palm coated | |
3121A | |
Level 2 | |
210 - 260 mm | |
9.2 to 13.93 g |
EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A | |
Palm coated | |
Maximal dexterity and sensitivity for the most delicate handling | |
White | |
Reusable | |
Yes | |
Mechanical Protection Gloves, Multi-purpose, Light Duty | |
Non-sterile | |
0.96 mm | |
Yellow | |
White | |
Knit Lining | |
Polybag/cardboard box | |
Level 1 | |
Hyflex 11 series | |
210-260 mm x 65 - 80 mm | |
65 to 80 mm |