Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Columns give you 100% porous graphitic carbon for extended separation capabilities
1120.00€ - 3900.97€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 1 to 14 |
Dimensione del poro | 250 Å |
Surface Area | 120 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11518420
|
Thermo Scientific™
35005-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
3900.97€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11528410
|
Thermo Scientific™
35005-104030 |
4 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11538410
|
Thermo Scientific™
35005-122130 |
2.1 mm | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Specifica
Analytical Column | |
1 to 14 | |
120 m²/g | |
100% | |
Normal and Reversed Phase |
5 μm | |
250 Å | |
L109 | |
Mixed Mode |