Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates
Get simple, convenient purification and sample preparation for proteins, DNA, RNA and other biomolecules with these 96-well lab plates.
385.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules |
---|---|
Product Line | HyperSep |
Tipo | 96-Well Plate |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10289694
|
Thermo Scientific™
60110-201 |
C18; Polystyrene |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10723667
|
Thermo Scientific™
60110-206 |
Zirconium Dioxide; Polystyrene |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10138074
|
Thermo Scientific™
60110-207 |
Titanium Dioxide; Polystyrene |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10127364
|
Thermo Scientific™
60110-209 |
SAX; Polystyrene |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Available in a range of chromatographic materials, Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates enable simple, convenient purification and sample preparation for proteins, DNA, RNA and other biomolecules. In this 96 well plate format, media is embedded at the bottom of the plate. Typical applications include:
- Tissue culture and separation of products
- Concentration of small-scale samples
- Sample clean-up
- Collection of sample after chromatography
Specifica
Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules | |
HyperSep | |
96-Well Plate |