Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC Column
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 25005-124630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10398573
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Endcapped, ultrapure, silica-based columns
  • Excellent resolution, efficiency, and sensitivity
  • Accuracy and quality of your analytical data
Specifica
Specifica
Analytical Column
125 mm
1 to 11
220 m²/g
C18
10%
Yes
4.6 mm
5 μm
175 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase