Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 Columns
Use as a general purpose C18 phase for acidic and neutral analytes separated under difficult operating conditions.
347.57€ - 728.96€
Specifica
Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 80 Å |
Surface Area | 220 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10211155
|
Thermo Scientific™
31605-054630 |
5 μm | 4.6 mm | 50 mm |
570.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11527511
|
Thermo Scientific™
31605-124030 |
5 μm | 4 mm | 125 mm |
663.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10130793
|
Thermo Scientific™
31605-104630 |
5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
626.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10745374
|
Thermo Scientific™
31605-154630 |
5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
658.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10678913
|
Thermo Scientific™
31605-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
686.33€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10552075
|
Thermo Scientific™
31605-254630 |
5 µm | 4.6 mm | 250 mm |
691.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10640056
|
Thermo Scientific™
31603-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
386.06€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10097354
|
Thermo Scientific™
31603-054630 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm |
628.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10677893
|
Thermo Scientific™
31603-104630 |
3 μm | 4.6 mm | 100 mm |
689.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10212105
|
Thermo Scientific™
31603-154630 |
3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
728.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10361155
|
Thermo Scientific™
31605-014001 |
5 μm | 4.6 mm | 10 mm |
347.57€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10007514
|
Thermo Scientific™
31603-104030 |
3 μm | 4 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10528615
|
Thermo Scientific™
31605-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Use this well-tested, dependable L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC Columns are an alternative to older column brands commonly referenced in validated methods.
Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns.
- Based on type A silica
- Excellent reproducibility
- Selectivity over wide range of applications
- Manufactured under ISO 9001:2000 quality guidelines
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5800 psi (400 bar) | |
80 Å | |
60°C | |
C18 | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
2 to 8 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil Classical | |
11% | |
Yes |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.