Learn More
Brady™ IDXPERT™ and LABXPERT™ General Identification Labels
Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for IDXPERT and LABXPERT printers. Brady™ General Identification Labels are made of vinyl film with permanent adhesive.
Marca:  Brady™ 142311
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09980kg
Codice prodotto. 11861633
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT and LABXPERT printers
  • Available in a variety of colors and sizes
Specifica
Specifica
BS5609:1986 Section 2 and section 3
Acrylic, Permanent, Cold Temperature
Gloss
IDXPERT and LABXPERT Label
iDXPERT Printer and LabXpert Label Printer
1 Ea.
9.1 m x 38.1 mm
0.004 in.
30 ft.
38.10 mm
Compatible surface: Powder Coated, Rough, Smooth and Textured
White, Blue
Vinyl (B-595)
Panel Identification, Voice/Data Identification, General and Industrial Identification, Laboratory Identification
1
30 ft. x 1.5 in.
-40°C to +82°C
0.102 mm
9.14 m
1.5 in.